Få mere at vide
Ferrichloridhexahydrat, (krystallinsk), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11418801 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11418801 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11418801 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215350091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.00 DKK
    1081.36 DKK / 1kg
    Spare 58.64 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferric Chloride Hexahydrate
CAS 10025-77-1
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 kg
Molekylær formel FeCl3 · 6H2O
MDL nummer MFCD00149712
InChI nøgle NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
IUPAC navn jern(3+)hexahydrattrichlorid
Molekylvægt (g/mol) 270.29
Formel vægt 270.3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ferric Chloride Hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.