Få mere at vide
Jernchloridhexahydrat, ACS reagenskvalitet, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31750880
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
31750880 500 g
1 options
Artikelnummer. 31750880 Leverandør Ricca Chemical Company Leverandørnr. RDCF0200500B1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferric Chloride
Navn note Hexahydrat
CAS 10025-77-1
Farve Brun-Gul
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Fysisk form Deliquescent krystaller
Mængde 500 g
Emballage Hvid Poly Bredmundet Flaske
Molekylær formel Cl3FeH12O6
MDL nummer MFCD00149712
InChI nøgle NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
IUPAC navn iron(3+) hexahydrate trichloride
Molekylvægt (g/mol) 270.29
Procent renhed 97 til 102%
Grad ACS