Få mere at vide
Jernchloridhexahydrat, >97 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Shop alle MP Biomedical produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ferric Chloride Hexahydrate |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | >97% |
| Formel vægt | 270.3 |
| Procent renhed | 98.9% |
| Grad | ACS-reagens |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ferric Chloride Hexahydrate, ACS
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Ferric Chloride Hexahydrate