Få mere at vide
Ferrichlorid, vandfri, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11424065 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424065 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 11424065 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0522355925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    420.00 DKK
    399.63 DKK / 25g
    Spare 20.37 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Anhydrous powder suitable for laboratory and research applications.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferric Chloride, Anhydrous
CAS 7705-08-0
Fysisk form Powder
Mængde 25 g
Molekylær formel Cl3Fe
MDL nummer MFCD00011005
InChI nøgle RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
IUPAC navn jern(3+)trichlorid
Molekylvægt (g/mol) 162.20
Formel vægt 162.21
Procent renhed 98.8%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • anhydrous ferric chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: iron trichloride