Få mere at vide
Jernkarboksymaltose (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30138597
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138597 10 g
30138545 1 g
30008122 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138597 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF30753010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53858-86-9
Molekylær formel C12H25FeO14
Molekylvægt (g/mol) 449.16
Synonym Ferric Hydroxide Polymaltose Complex, Ferrummate
IUPAC navn jern(3+); (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexanal; Trihydroxid
SMIL [OH-].[OH-].[OH-].[Fe+3].OC[C@H]1O[C@H](OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferric Carboxymaltose (Technical Grade)
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H22O11.Fe.3H2O/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12;;;;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;;3*1H2/q;+3;;;/p-3/t4-,5+,6+,7+,8+,9+,10-,11+,12-;;;;/m0..../s1
Formel vægt 449.0594