Få mere at vide
Ferriammoniumsulfat, 12-hydrat, krystal, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15537944 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15537944 500 g Poly flaske 500g
1 options
Artikelnummer. 15537944 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 198801
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-02-2027
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferric Ammonium Sulfate
Navn note 12-Hydrate
CAS 7783-83-7
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Molekylær formel FeH28NO20S2
Synonym ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
InChI nøgle LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
SMIL [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
IUPAC navn azanium;jern(3+);disulfat;dodecahydrat
Molekylvægt (g/mol) 482.176
PubChem CID 197097
Formel vægt 482.2
Procent renhed 99.5%
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.71kg
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • FERRIC AMMONIUM SULFATE
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: FERRIC AMMONIUM SULFATE