Få mere at vide
Ferriammoniumcitrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17897486 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17897486 500 g -
11465461 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17897486 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215804090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00 DKK
    556.35 DKK / 500g
    Spare 28.65 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 1185-57-5
Molekylær formel C6H11FeNO7+3
Molekylvægt (g/mol) 264.999
InChI nøgle FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
PubChem CID 118984355
IUPAC navn azan;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre;jern(3+)
SMIL C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferric ammonium citrate
Farve Brun til Rust
Tæthed 7,87 g/cm3 ved 25 °C
Mængde 500 g
Formel vægt 265
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ferric Ammonium Citrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium iron(III) citrate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.