Få mere at vide
Ferrate(3-), tris[ethanedioato(2-)-κO1,κO2]-, potassium, hydrate (1:3:3), (OC-6-11)-, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ferrate(3-), tris[ethanedioato(2-)-κO1,κO2]-, potassium, hydrate (1:3:3), (OC-6-11)- |
| CAS | 5936-11-8 |
| Molekylær formel | C6H6FeK3O15 |
| MDL nummer | MFCD00150450 |
| Mængde | 1 kg |
| SMIL | O=C1[O-][Fe+3]23([O-]C(C([O-]2)=O)=O)([O-]C(C([O-]3)=O)=O)[O-]C1=O.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[K+].[K+].[K+] |
| Molekylvægt (g/mol) | 491.24 |
| Procent renhed | 97% |