Learn More
Thermo Scientific™ ZipRuler Express DNA Ladder Set, klar til brug
Shop All Thermo Scientific Products
Description
ZipRuler Express DNA Ladder Set indeholder to stiger: ZipRuler Express DNA Ladder 1 og ZipRuler Express DNA Ladder 2. Begge er blandinger af kromatografioprensede individuelle DNA-fragmenter. Sættet er designet til hurtig og meget nøjagtig størrelse af et bredt udvalg (100-20.000 bp) af DNA-fragmenter og deres omtrentlige kvantificering under en række elektroforesebetingelser. Båndmønsteret påvirkes ikke af sammensætningen af elektroforesebuffer, spænding eller gelprocent ( se tabel 1).
Højdepunkter
- Fleksibel -kan køres i to baner eller kombineres i en bane
- Sammensat af kromatografioprensede individuelle DNA-fragmenter
- Klar-til-brug - forblandet med et påfyldningsfarvestof til direkte påfyldning og opbevaring ved stuetemperatur
- Leveres med ladefarve til prøve-DNA
Specifications
Specifications
| Koncentration | 6X |
| Gel Type | Agarose |
| Etiket eller farvestof | Xylene Cyanol FF, Orange G, Bromphenol Blue |
| Produkttype | DNA-stigesæt |
| Klar til at indlæse | Ja |
| Størrelsesområde | 100 til 20000 bp |
| Gel kompatibilitet | Agarose Geler |
| Grønne funktioner | Bæredygtig emballage |
| Produktlinje | ZipRuler |
| Mængde | 2 x 50μ g |