Beskrivelse
Thermo Scientific Pyrophosphatase, uorganisk katalyserer hydrolysen af uorganisk pyrophosphat til to orthophosphater ( se figur 1 i understøttende data). Enzymet kræver en divalent metalkation, hvor Mg 2+ giver den højeste aktivitet.
Højdepunkter
- Aktiv i Thermo Scientific buffere til DNA-polymeraser, RNA-polymeraser og reverse transkriptaser
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrophosphatase |
| Koncentration | 0,1 U/μl |
| Mængde | 10 U |