Få mere at vide
Thermo Scientific™ XmaJI (AvrII) (10 U/μ L)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Lambda DNA fordøjet med XmaJI, 1% agarose, 2 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...C▵CTAG G...3'
3'...GGATC▵C...5'
Betingelser for 100 % aktivitet
- 1X Buffer Tango: 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 ved 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat og 0,1 mg/ml BSA
- Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer
- XmaJI leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning
- Efter 50 gange overfordøjelse med XmaJI, kan mere end 95 % af DNA-fragmenterne ligeres og skæres igen
Methyleringseffekter
- Dam: overlapper aldrig - ingen effekt
- Dcm: overlapper aldrig - ingen effekt
- CpG: overlapper aldrig - ingen effekt
- EcoKI: overlapper aldrig - ingen effekt
- EcoBI: overlapper aldrig - ingen effekt
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA
- Minimum 10 U af enzymet er påkrævet for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
Kompatible ender
- BcuI, NheI, XbaI, Eco130I (C▴CTAGG)
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Methyleringsfølsomhed | Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom |
| Enzym | XmaJI (AvrII) |
| Kompatibel buffer | 10X Buffer Tango |
| Følsom over for varmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Type IIS RE | Nej |
| Mængde | 1.000 enheder |
| Produkttype | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionel kloning |