Få mere at vide
Thermo Scientific™ X-Gluc
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
0,1 g
0,5 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
500mg
Beskrivelse
X-Gluc (5-brom-4-chlor-3-indolyl-beta-D-glucuronsyre, cyclohexylammoniumsalt) er et substrat for beta-glucuronidase (GUS), som kodes af gusA , et meget anvendt reportergen. Glucuronidase spalter X-Gluc for at producere farveløs glucuronsyre og et intenst blåt bundfald af chlor-bromoindigo ( se skemaet nedenfor).
Glucuronidase spalter X-Gluc for at producere farveløs glucuronsyre og et intenst blåt bundfald af chlor-bromoindigo ( se skemaet nedenfor).
Anbefalet til:
- Påvisning af GUS-ekspression i planteceller og væv (1)
- Påvisning af infektioner forårsaget af E.coli
- Påvisning af bakteriel kontaminering i mad- og vandprøver
Bemærk:
Det anbefales at fremstille en 0,1 M stamopløsning i dimethylformamid eller dimethylsulfoxid.
Tekniske data
Tekniske data
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Produkttype | X-Gluc |
| Mængde | 0,1 g |
| Substrategenskaber | Kemisk substrat |
| Substrattype | Beta-Glucuronidase (GUS) substrat |