Få mere at vide
Thermo Scientific™ X-Gluc
Artikelnummer. 10509140 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
0,1 g
0,5 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10509140 0,1 g 0.1g
10519140 0,5 g 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10509140 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R0851
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Effektiv screening af kolonier med X-Gluc, et substrat for ß-glucuronidase (GUS), som er kodet af gusA , et meget anvendt reportergen.
X-Gluc (5-brom-4-chlor-3-indolyl-beta-D-glucuronsyre, cyclohexylammoniumsalt) er et substrat for beta-glucuronidase (GUS), som kodes af gusA , et meget anvendt reportergen. Glucuronidase spalter X-Gluc for at producere farveløs glucuronsyre og et intenst blåt bundfald af chlor-bromoindigo ( se skemaet nedenfor).
Glucuronidase spalter X-Gluc for at producere farveløs glucuronsyre og et intenst blåt bundfald af chlor-bromoindigo ( se skemaet nedenfor).
Anbefalet til:
  • Påvisning af GUS-ekspression i planteceller og væv (1)
  • Påvisning af infektioner forårsaget af E.coli
  • Påvisning af bakteriel kontaminering i mad- og vandprøver
Bemærk:
Det anbefales at fremstille en 0,1 M stamopløsning i dimethylformamid eller dimethylsulfoxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produkttype X-Gluc
Mængde 0,1 g
Substrategenskaber Kemisk substrat
Substrattype Beta-Glucuronidase (GUS) substrat