Få mere at vide
Thermo Scientific™ Van91I (PflMI) (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10588930 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
2.000 enheder
400 enheder
Pakningsstørrelse:
2000 enheder
400 enheder
Artikelnummer. 10588930
Brand: Thermo Scientific™ ER0711
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Skær ved CCANNNN^NTGG-steder med Van91I (PflMI) restriktionsenzym, som fungerer bedst ved 37 °C i R-buffer (Isoschizomerer: AccB7I, BasI, PflMI).
Lambda DNA fordøjet med Van91I (PflMI), 0,7% agarose, 14 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'..CCA NN NN^NTG G...3'
3'..GGTN^NN NN AC C...5'
Betingelser for 100 % aktivitet
  • 1X buffer R: 10 mM Tris-HCl (pH 8,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2, 100 mM KCl og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer
  • Van91I leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning
  • Efter 50 gange overfordøjelse med Van91I kan mere end 90 % af DNA-fragmenterne ligeres og skæres igen
Methyleringseffekter
  • Dam: overlapper aldrig– ingen effekt
  • Dcm: kan overlappe hinanden– blokeret
  • CpG: overlapper aldrig– ingen effekt
  • EcoKI: overlapper aldrig– ingen effekt
  • EcoBI: overlapper aldrig– ingen effekt&
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA
  • Minimum 5 enheder af enzymet er påkrævet for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
Bemærk:
Van91I er blokeret af overlappende dcm -methylering. For at undgå dcm- methylering skal du bruge en dam- , dcm- stamme såsom GM2163 (#M0099).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed Dcm Methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom
Enzym Van91I (PflMI)
Kompatibel buffer 10X buffer R
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 400 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning