Få mere at vide
Thermo Scientific™ Uracil-DNA Glycosylase (1 U/μ L)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Uracil-DNA Glycosylase (UDG, UNG) katalyserer hydrolysen af den N-glykosyliske binding mellem uracil og sukker, hvilket efterlader et apyrimidin-sted i uracil-holdigt enkelt- eller dobbeltstrenget DNA. Enzymet viser ingen aktivitet på RNA.
- Aktiv i Fermentas-buffere til restriktionsenzymer og termofile polymeraser
- Kilde: E. coli K12-celler
- Molekylvægt: 25,6 kDa monomer
- Fraværet af endo-, exodeoxyribonukleaser, phosphataser og ribonukleaser bekræftet ved passende kvalitetstests
Kilde:
- E. coli K12-celler
Molekylvægt:
- 25,6 kDa monomer
Definition af aktivitetsenhed:
- En enhed af enzymet katalyserer frigivelsen af 1 nanomol uracil fra uracil-holdig DNA-skabelon på 60 min. ved 37 °C
- 30 mM Tris-HCl (pH 7,5), 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,05 % (v/v) Tween 20 og 50 % (v/v) glycerol
10X reaktionsbuffer:
- 200 mM Tris-HCl (pH 8,2 ved 25 °C), 10 mM EDTA, 100 mM NaCl
- Inhibitorer: Ugi-protein fra Bacillus subtilis -fagen PBS2, protein p56 fra Bacillus subtilis- fagen phi29 (7).
- Inaktiveres ved opvarmning ved °95 C i 10 min. Enzymaktiviteten genoprettes delvist ved temperaturer lavere end 55 °C. Læg derfor PCR-produkter på is efter PCR og fyld direkte på en gel
Anbefalet til:
Kontrol af overført kontaminering i PCR (2); Glycosylasemedieret enkeltnukleotidpolymorfidetektion (GMPD) (3); Sted-rettet mutagenese (4); Som en probe til protein-DNA-interaktionsundersøgelser (5); SNP genotypebestemmelse; Kloning af PCR-produkter (6); Generering af enkeltstrengede udhæng af PCR-produkter og cDNA
Bemærk:
De abasiske steder dannet i DNA af Uracil-DNA Glycosylase kan efterfølgende spaltes ved varme, alkalibehandling eller endonukleaser, der spalter specifikt på abasiske steder. UDG (UNG) er aktiv i nærvær eller fravær af divalente kationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1 U/μl |
| Indhold og opbevaring | Uracil-DNA glykolase (1 U/μ L) og 10X reaktionsbuffer. Opbevares ved -20 °C. |
| Enzym | Uracil-DNA Glycosylase |
| Kompatibel buffer | 10X reaktionsbuffer |
| Mængde | 5 x 200 enheder |
| Produkttype | Uracil DNA Glycosylase |