Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tru1I (MseI), HC (50 U/μ L)
Artikelnummer. p-4522082 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1.500 enheder
300 enheder
Pakningsstørrelse:
1500 enheder
300 enheder
Artikelnummer. 10213120
Brand: Thermo Scientific™ ER0981
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Skær ved T^TAA-steder med Tru1I (Msel) restriktionsenzym, som fungerer bedst ved 65 °C i R-buffer (Isoschizomerer: Msel, Tru9I).
Lambda DNA fordøjet med Trull (Msel), 1,4% agarose, 195 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
  • Overlegen kvalitet - streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
  • Praktisk farvekodet Five Buffer System
  • Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
  • BSA forblandet i reaktionsbuffere
  • Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom
Enzym Tru1I (MseI)
Kompatibel buffer 10X buffer R
Følsom over for varmeinaktivering Nej
Optimal reaktionstemperatur 65 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 300 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning