Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tru1I (MseI), HC (50 U/μ L)
Artikelnummer. 10213120 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1.500 enheder
300 enheder
Pakningsstørrelse:
1500 enheder
300 enheder
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10213120 300 enheder 300 enheder
10550271 1.500 enheder 1500 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10213120 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ER0981
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Skær ved T^TAA-steder med Tru1I (Msel) restriktionsenzym, som fungerer bedst ved 65 °C i R-buffer (Isoschizomerer: Msel, Tru9I).
Lambda DNA fordøjet med Trull (Msel), 1,4% agarose, 195 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
  • Overlegen kvalitet - streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
  • Praktisk farvekodet Five Buffer System
  • Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
  • BSA forblandet i reaktionsbuffere
  • Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom
Enzym Tru1I (MseI)
Kompatibel buffer 10X buffer R
Følsom over for varmeinaktivering Nej
Optimal reaktionstemperatur 65 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 300 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning