Få mere at vide
Thermo Scientific™ TranscriptAid T7 High Yield Transcription Kit
Artikelnummer. 10818990 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
50 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10818990 50 reaktioner 50 reaktioner
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10818990 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K0441
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Få højt udbytte in vitro-transkription fra DNA-skabeloner, der indeholder en T7 RNA-polymerase-promotor, inklusive lineariserede plasmider eller PCR-produkter.
TranscriptAid T7 High Yield Transcription Kit indeholder reagenser til 50 reaktioner af 20μ L. Hver reaktion giver op til 200μ g RNA fra 1μ g skabelon på 2 timer ( se figur 1 og 2). Reaktionen kan skaleres op til at producere milligram mængder af fuld-længde RNA. Sættet kan bruges til at producere både lange og korte transkriptioner til applikationer, der kræver store udbytter af RNA ( se figur 3). Alle nødvendige reagenser til transkription er inkluderet, såvel som RiboRuler High Range RNA-stige til dimensionering og kvantificering.
Højdepunkter inkluderer:
  • Ekstraordinært højt udbytte —op til 200μ g på 2 timer
  • Alsidig —velegnet til både korte og lange RNA-transkriptioner
  • Milligram mængder af RNA i en enkelt, opskaleret reaktion
  • Fleksibel —genererer umærket, mærket eller lukket RNA
  • RiboRuler RNA Ladder leveres med kit til dimensionering og kvantificering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje TranscriptAid
Produkttype TranscriptAid T7 High Yield Transcription Kit
Mængde 50 reaktioner
compliance-icons
Produktidentifikator
  • TranscriptAid T7 High Yield Transcription Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: formamide