Få mere at vide
Thermo Scientific™ TopVision Agarose
Artikelnummer. p-4529628 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 10784691
Brand: Thermo Scientific™ R0491
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
TopVision Agarose er højoprenset agarose velegnet til analytisk og præparativ elektroforese af nukleinsyrer.
Thermo Scientific TopVision Agarose giver optimal koncentration mellem 0,7 til 2% i alle typiske buffersystemer. Det er en højt oprenset agarose med meget lave EEO-værdier certificeret af strenge kvalitetskontroltestprocedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Agarose Gel
Adskillelsesområde 100 til> 30000 bp
Smeltepunkt 88° C
Produktlinje TopVision
Mængde 100 g
Valideret ansøgning Gelelektroforese