Få mere at vide
Thermo Scientific™ TopVision Agarose
Artikelnummer. 10784691 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10784691 100 g 100g
10588360 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10784691 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R0491
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
TopVision Agarose er højoprenset agarose velegnet til analytisk og præparativ elektroforese af nukleinsyrer.
Thermo Scientific TopVision Agarose giver optimal koncentration mellem 0,7 til 2% i alle typiske buffersystemer. Det er en højt oprenset agarose med meget lave EEO-værdier certificeret af strenge kvalitetskontroltestprocedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adskillelsesområde 100 til> 30000 bp
Smeltepunkt 88° C
Mængde 100 g
Valideret ansøgning Gelelektroforese
Produktlinje TopVision
Produkttype Agarosegel