Få mere at vide
Thermo Scientific™ TopVision Agarose
Artikelnummer. 10588360 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10588360 500 g 500g
10784691 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10588360 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R0492
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
TopVision Agarose er højoprenset agarose velegnet til analytisk og præparativ elektroforese af nukleinsyrer.
Thermo Scientific TopVision Agarose giver optimal koncentration mellem 0,7 til 2% i alle typiske buffersystemer. Det er en højt oprenset agarose med meget lave EEO-værdier certificeret af strenge kvalitetskontroltestprocedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Adskillelsesområde 100 til> 30000 bp
Smeltepunkt 88° C
Mængde 500 g
Valideret ansøgning Gelelektroforese
Produktlinje TopVision
Produkttype Agarosegel
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.