Få mere at vide
Thermo Scientific™ Terminal deoxynukleotidyltransferase (20 U/μ L)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Terminal deoxynukleotidyltransferase (TdT ), en template-uafhængig DNA-polymerase, katalyserer den gentagne tilføjelse af deoxyribonukleotider til 3'-OH af oligodeoxyribonukleotider og enkeltstrenget og dobbeltstrenget DNA. TdT kræver et oligonukleotid på mindst tre nukleotider for at tjene som en primer. Med RNA som skabelon TdT viser variabel ydeevne, som i høj grad afhænger af den tertiære struktur af acceptor RNA 3'-enden og arten af nukleotid. Generelt er det lavere end at bruge DNA som skabelon.
- Inkorporerer modificerede nukleotider (f.eks. fluorescein-, biotin-, aminoallyl-mærkede nukleotider) Kilde: E. coli -celler, der bærer et klonet gen, der koder for kalvethymus-terminal deoxynukleotidyltransferase
- Fraværet af endo-, exodeoxyribonukleaser, phosphataser og ribonukleaser bekræftet ved passende kvalitetstests
Kilde:
- E.coli -celler, der bærer et klonet gen, der koder for kalvethymus-terminal deoxynukleotidyltransferase
- En enhed af enzymet katalyserer inkorporeringen af 1 nmol deoxythymidylat i en polynukleotidfraktion (adsorberet på DE-81) på 60 min. ved 37 °C
- Enzymaktivitet analyseres i følgende blanding:
- 200 mM kaliumcacodylat (pH 7,2), 1 mM CoCl2 , 0,01 % (v/v) Triton X-100 , 10 μM oligo(dT) 10 , 1 mM dTTP og 0,4MBq/ml [ 3H ]-dTTP
- Enzymet leveres i: 100 mM kaliumacetat (pH 6,8), 2 mM 2-mercaptoethanol, 0,01 % (v/v) Triton X-100 og 50% (v/v) glycerol
- 1 M kaliumcacodylat, 125 mM Tris, 0,05 % (v/v) Triton X-100 , 5 mM CoCl2 (pH 7,2 ved 25 °C)
- Inhibitorer: metalchelatorer, ammonium, chlorid, iodid, fosfationer
- Inaktiveres ved opvarmning ved 70 °C i 10 min. eller ved tilsætning af EDTA
5X reaktionsbuffer:
Hæmning og inaktivering:
Anbefalet til:
Fremstilling af syntetiske homo- og heteropolymerer (1); Homopolymer haledannelse af lineært dupleks-DNA med en hvilken som helst type 3'-OH-terminal (2, 3); Oligodeoxyribonukleotid og DNA-mærkning (2, 4-8); 5'-RACE (hurtig amplifikation af cDNA-ender) (9); In situ lokalisering af apoptose (10)
Bemærk:
På grund af tilstedeværelsen af CoCl2TdT Reaktionsbuffer er inkompatibel med downstream-applikationer. Det er nødvendigt at fjerne CoCl 2 fra reaktionsblandingen ved hjælp af spinsøjle eller phenol/chloroform-ekstraktion og efterfølgende ethanolfældning.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 20 U/μ L |
| Enzym | Terminal deoxynucleotidyl transferase |
| Kompatibel buffer | Opbevaringsbuffer, 5X reaktionsbuffer |
| Mængde | 500 U |
| Produkttype | TdT |