Få mere at vide
Thermo Scientific™ Terminal deoxynukleotidyltransferase (20 U/μ L)
Artikelnummer. 10735661 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
2500 U
500 U
Pakningsstørrelse:
2500 enheder
500 enheder
Artikelnummer. 10735661
Brand: Thermo Scientific™ EP0161
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Terminal deoxynukleotidyltransferase (TdT ) katalyserer den skabelon-uafhængige tilføjelse af deoxyribonukleotider til 3'-OH-terminalen af DNA-molekyler.
Terminal deoxynukleotidyltransferase (TdT ), en template-uafhængig DNA-polymerase, katalyserer den gentagne tilføjelse af deoxyribonukleotider til 3'-OH af oligodeoxyribonukleotider og enkeltstrenget og dobbeltstrenget DNA. TdT kræver et oligonukleotid på mindst tre nukleotider for at tjene som en primer. Med RNA som skabelon TdT viser variabel ydeevne, som i høj grad afhænger af den tertiære struktur af acceptor RNA 3'-enden og arten af nukleotid. Generelt er det lavere end at bruge DNA som skabelon.
  • Inkorporerer modificerede nukleotider (f.eks. fluorescein-, biotin-, aminoallyl-mærkede nukleotider) Kilde: E. coli -celler, der bærer et klonet gen, der koder for kalvethymus-terminal deoxynukleotidyltransferase
Kvalitetskontrol:
  • Fraværet af endo-, exodeoxyribonukleaser, phosphataser og ribonukleaser bekræftet ved passende kvalitetstests
Kilde:
  • E.coli -celler, der bærer et klonet gen, der koder for kalvethymus-terminal deoxynukleotidyltransferase
Definition af aktivitetsenhed:
  • En enhed af enzymet katalyserer inkorporeringen af 1 nmol deoxythymidylat i en polynukleotidfraktion (adsorberet på DE-81) på 60 min. ved 37 °C
  • Enzymaktivitet analyseres i følgende blanding:
    • 200 mM kaliumcacodylat (pH 7,2), 1 mM CoCl2 , 0,01 % (v/v) Triton X-100 , 10 μM oligo(dT) 10 , 1 mM dTTP og 0,4MBq/ml [ 3H ]-dTTP
    Opbevaringsbuffer:
    • Enzymet leveres i: 100 mM kaliumacetat (pH 6,8), 2 mM 2-mercaptoethanol, 0,01 % (v/v) Triton X-100 og 50% (v/v) glycerol
    5X reaktionsbuffer:
    • 1 M kaliumcacodylat, 125 mM Tris, 0,05 % (v/v) Triton X-100 , 5 mM CoCl2 (pH 7,2 ved 25 °C)
    Hæmning og inaktivering:
    • Inhibitorer: metalchelatorer, ammonium, chlorid, iodid, fosfationer
    • Inaktiveres ved opvarmning ved 70 °C i 10 min. eller ved tilsætning af EDTA
    Anbefalet til:
    Fremstilling af syntetiske homo- og heteropolymerer (1); Homopolymer haledannelse af lineært dupleks-DNA med en hvilken som helst type 3'-OH-terminal (2, 3); Oligodeoxyribonukleotid og DNA-mærkning (2, 4-8); 5'-RACE (hurtig amplifikation af cDNA-ender) (9); In situ lokalisering af apoptose (10)
    Bemærk:
    På grund af tilstedeværelsen af CoCl2TdT Reaktionsbuffer er inkompatibel med downstream-applikationer. Det er nødvendigt at fjerne CoCl 2 fra reaktionsblandingen ved hjælp af spinsøjle eller phenol/chloroform-ekstraktion og efterfølgende ethanolfældning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 20 U/μ L
Enzym Terminal deoxynucleotidyl transferase
Kompatibel buffer Opbevaringsbuffer, 5X reaktionsbuffer
Mængde 500 U
Produkttype TdT