Beskrivelse
Lambda DNA ( dam- ) fordøjet med TaqI, 1,4% agarose, 121 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
- Overlegen kvalitet - streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
- Praktisk farvekodet Five Buffer System
- Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
- BSA forblandet i reaktionsbuffere
- Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Methyleringsfølsomhed | Dam Methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom |
| Enzym | Taq jeg |
| Kompatibel buffer | Unik buffer (10X Buffer TaqI) |
| Følsom over for varmeinaktivering | Nej |
| Optimal reaktionstemperatur | 65 °C |
| Type IIS RE | Nej |
| Mængde | 3.000 enheder |
| Produkttype | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionel kloning |