Få mere at vide
Thermo Scientific™ Taq DNA-polymerase, rekombinant (5 U/μ L)
Artikelnummer. p-4521347 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
10 x 500 enheder
100 enheder
5 x 500 enheder
500 enheder
Pakningsstørrelse:
100 enheder
500 enheder
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 10374980
Brand: Thermo Scientific™ EP0401
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Thermo Scientific Taq DNA Polymerase er en meget termostabil DNA-polymerase fra den termofile bakterie Thermus aquaticus.
Thermo Scientific Taq DNA Polymerase er en meget termostabil DNA-polymerase fra den termofile bakterie Thermus aquaticus. Enzymet katalyserer 5' til 3' syntese af DNA, har ingen påviselig 3' til 5' exonukleaseaktivitet (korrekturaktivitet) og har lav 5' til 3' exonucleaseaktivitet. Derudover udviser Taq DNA Polymerase deoxynukleotidyltransferaseaktivitet, hvilket ofte resulterer i tilføjelse af ekstra adeniner i 3'-enden af PCR-produkter. Rekombinant Taq-DNA-polymerase er det ideelle værktøj til standard PCR af skabeloner på 5 kb eller kortere.
Funktioner
  • Termostabil — halveringstid er mere end 40 minutter ved 95°C
  • Genererer PCR-produkter med 3'-dA-udhæng
  • Leveres med to buffere: 10X Taq-buffer med KCl og 10X Taq-buffer med (NH4)2SO4
  • Inkorporerer modificerede nukleotider (f.eks. biotin-, digoxigenin-, fluorescerende-mærkede nukleotider)
Applikationer
  • Rutinemæssig PCR-amplificering af DNA-fragmenter op til 5 kb
  • Høj gennemstrømnings-PCR
  • DNA-mærkning
Bemærk
  • Fejlraten for Taq DNA Polymerase i PCR er 2,2 x 10-5 fejl pr. nt pr. cyklus. Følgelig er nøjagtigheden af PCR 4,5 x 104. Nøjagtighed er en invers af fejlraten og viser et gennemsnitligt antal korrekt inkorporerede nukleotider, før en fejl opstår.
  • 10X Taq-buffer uden detergent anbefales til mikroarray-eksperimenter.
  • 10X Taq-buffer med (NH4)2SO4 muliggør PCR ved et bredt udvalg af magnesiumkoncentrationer og reducerer uspecifik priming.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 U/μl
Indhold og opbevaring Taq DNA-polymerase (5 U/μl), 20 μl
• 10X Taq-buffer med KCl, 0,6 ml
• 10X Taq-buffer med (NH4)2SO4, 0,6 ml
• 25 mM MgCl2, 0,6 ml
Opbevares ved -20 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Lav
Polymerase Taq DNA Polymerase
Reaktionshastighed Standard
Produkttype Taq-DNA-polymerase (rekombinant)
Mængde 100 enheder
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Standard PCR
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Nej
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat Separate komponenter