Description
Thermo Scientific™ Bakteriofag T7 RNA-polymerase er DNA-afhængig RNA-polymerase med streng specificitet dens respektive dobbeltstrengede promotor.
- Inkorporerer modificerede nukleotider (f.eks. aminoallyl-, biotin-, fluorescein-, digoxigenin-mærkede nukleotider)
Anbefalet til:
Syntese af umærket og mærket RNA, der kan anvendes: til hybridisering, in vitro RNA-translation; som aRNA, siRNA, substrat i RNase-beskyttelsesassays, skabelon til genomisk DNA-sekventering.
Bemærk:
Konsensus-promotorsekvenser: TAATACGACTCACTATA G GGAGA. Positionen med fed (+1) angiver det første nukleotid, der er inkorporeret i RNA under transkription. Kun baser i denne position til +3 er kritiske for transkription, og de skal være henholdsvis en G- og en purinbase.
Specifications
Specifications
| Polymerase | T7 RNA polymerase |
| Mængde | 5.000 enheder |
| Koncentration | 20 U/μL |