Få mere at vide
Thermo Scientific™ T7 RNA polymerase (20 U/μ L)
Artikelnummer. 10212610 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Koncentration:
20 U/μL
Mængde:
5 x 5.000 enheder
5.000 enheder
Pakningsstørrelse:
25000 enheder
5000 enheder
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Koncentration Mængde Pakningsstørrelse
10212610 20 U/μL 5 x 5.000 enheder 25000 enheder
10610301 20 U/μL 5.000 enheder 5000 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10212610 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EP0112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1474.00 DKK
    1341.65 DKK / 25000 enheder
    Spare 132.35 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ T7 RNA-polymerase er en DNA-afhængig RNA-polymerase med streng specificitet for dens dobbeltstrengede promotor.
Thermo Scientific™ Bakteriofag T7 RNA-polymerase er DNA-afhængig RNA-polymerase med streng specificitet dens respektive dobbeltstrengede promotor.
Det katalyserer 5'≥ 3'-syntese af RNA på enten enkeltstrenget DNA eller dobbeltstrenget DNA nedstrøms fra dets promotor.
  • Inkorporerer modificerede nukleotider (f.eks. aminoallyl-, biotin-, fluorescein-, digoxigenin-mærkede nukleotider)
Anbefalet til:
Syntese af umærket og mærket RNA, der kan anvendes: til hybridisering, in vitro RNA-translation; som aRNA, siRNA, substrat i RNase-beskyttelsesassays, skabelon til genomisk DNA-sekventering.
Bemærk:
Konsensus-promotorsekvenser: TAATACGACTCACTATA G GGAGA. Positionen med fed (+1) angiver det første nukleotid, der er inkorporeret i RNA under transkription. Kun baser i denne position til +3 er kritiske for transkription, og de skal være henholdsvis en G- og en purinbase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Polymerase T7 RNA polymerase
Mængde 5 x 5.000 enheder
Koncentration 20 U/μL