Få mere at vide
Thermo Scientific™ T7 RNA polymerase, HC (200 U/μ L)
Artikelnummer. 10753931 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25.000 enheder
Pakningsstørrelse:
25000 enheder
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10753931 25.000 enheder 25000 enheder
1 options
Artikelnummer. 10753931 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EP0113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1504.00 DKK
    1293.65 DKK / Pakke med 25000
    Spare 210.35 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ T7 RNA-polymerase er en DNA-afhængig RNA-polymerase med streng specificitet for dens dobbeltstrengede promotor.
Thermo Scientific™ Bakteriofag T7 RNA-polymerase er DNA-afhængig RNA-polymerase med streng specificitet dens respektive dobbeltstrengede promotor.
Det katalyserer 5'≥ 3'-syntese af RNA på enten enkeltstrenget DNA eller dobbeltstrenget DNA nedstrøms fra dets promotor.
  • Inkorporerer modificerede nukleotider (f.eks. aminoallyl-, biotin-, fluorescein-, digoxigenin-mærkede nukleotider)
Anbefalet til:
Syntese af umærket og mærket RNA, der kan anvendes: til hybridisering, in vitro RNA-translation; som aRNA, siRNA, substrat i RNase-beskyttelsesassays, skabelon til genomisk DNA-sekventering.
Bemærk:
Konsensus-promotorsekvenser: TAATACGACTCACTATA G GGAGA. Positionen med fed (+1) angiver det første nukleotid, der er inkorporeret i RNA under transkription. Kun baser i denne position til +3 er kritiske for transkription, og de skal være henholdsvis en G- og en purinbase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Polymerase T7 RNA polymerase
Mængde 25.000 enheder
Koncentration >200U/μL