Få mere at vide
Thermo Scientific™ T7 promotor Sequencing Primer, 20-mer
Artikelnummer. 10598360 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10μ M
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10598360 10μ M Hver
1 options
Artikelnummer. 10598360 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SO118
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Thermo Scientific Transcription Promoter Sequencing Primere er enkeltstrengede oligonukleotider med 5'- og 3'-hydroxyl-ender.
Thermo Scientific Transcription Promoter Sequencing Primere er enkeltstrengede oligonukleotider med 5'- og 3'-hydroxyl-ender. Primerne er komplementære til T7 RNA Polymarese promotorregionen. Primere leveres som 10 stkμ M vandige opløsninger.
Ansøgninger
• Sekventering af DNA-fragmenter placeret nedstrøms for T7 RNA-polymerase-promotorsekvensen i almindelige kloningsvektorer, såsom pTZ19R (Kat. Nr. SD0141), pTZ57R og pBluescript II
Promotorsekvenser 5'-d (TAATACGACTCACTATAGGG)-3'
Relaterede produkter
T3 promotor Sequencing Primer, 17-mer (SO119)
SP6 promotor Sequencing Primer, 24-mer (SO117)
T3 promotor Sequencing Primer, 24-mer (SO120)
SP6 promotor Sequencing Primer, 18-mer (SO116)
Noter
• Primere kan ikke anvendes til visse plasmider, der indeholder trunkerede, men stadig fuldt funktionelle promotorer
• Primere er ikke phosphorylerede.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Promotor SP6, T3, T7
Produkttype Sekvenseringsprimer
Indhold og opbevaring T7 promotor Sequencing Primer, 20-mer, 10μ M
Butik kl– 20 °C.
Forsendelsestilstand Tøris
Koncentration 10μ M
Primer T7
Mængde 10μ M
Vektor pTZ19R, pTZ57R, pBluescript II
Til brug med (applikation) Sequencing
Form Væske