Få mere at vide
Thermo Scientific™ T7 DNA-polymerase (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10529710 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
300 enheder
Pakningsstørrelse:
300 enheder
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10529710 300 enheder 300 enheder
1 options
Artikelnummer. 10529710 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EP0081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    834.00 DKK
    808.65 DKK / Pakke med 300
    Spare 25.35 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Katalyser DNA-syntese i 5'≥ 3'-retning med T7 DNA-polymerase, en skabelonafhængig DNA-polymerase.
T7 DNA-polymerase, en skabelonafhængig DNA-polymerase, katalyserer DNA-syntese i 5'≥ 3' retning. Det er en meget processiv DNA-polymerase, der tillader kontinuerlig syntese af lange DNA-strækninger. Enzymet udviser også en høj 3'≥ 5' exonukleaseaktivitet mod enkelt- og dobbeltstrenget DNA.
Højdepunkter
  • Stærk 3'≥5' exonukleaseaktivitet , ca. 1000 gange større end Klenow Fragment ( se reference 1)
  • Aktiv i restriktionsenzymbuffere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Polymerase T7 DNA polymerase
Mængde 300 enheder