Description
T4 RNA Ligase katalyserer den ATP-afhængige intra- og intermolekylære dannelse af phosphodiesterbindinger mellem 5'-phosphat- og 3'-hydroxyltermini af oligonukleotider, enkeltstrenget RNA og DNA.
Det minimale substrat er et nukleosid 3',5'-biphosphat i intermolekylær reaktion og oligonukleotid på 8 baser i intramolekylær reaktion.
- Kilde: E. coli -celler med et klonet gen 63 fra bakteriofag T4
- Molekylvægt: 43,6 kDa monomer
- Fraværet af ribonukleaser, exodeoxyribonukleaser, endodeoxyribonukleaser og fosfataser bekræftet ved passende kvalitetstest.
- E.coli -celler med et klonet gen 63 af bakteriofag T4
Molekylvægt:
- 43,6 kDa monomer
Definition af aktivitetsenhed:
- En enhed af enzymet katalyserer omdannelsen af 1nmol af 5ft.-[ 32P ]-(A) 12-18 til en fosfatase-resistent form på 30 min. ved 37 °C
- Enzymaktivitet analyseres i følgende blanding: 50 mM Tris-HCl (pH 7,5), 10 mM MgCl2 , 10 mM DTT, 1 mM ATP , 10 M μ5'-[ 32P ]-(A) 12-18 (10 M μi 5 fod-terminaler)
Opbevaringsbuffer:
- Enzymet leveres i: 20 mM Tris-HCl (pH 7,5), 1 mM DTT, 50 mM KCl, 0,1 mM EDTA, 0,03 % (v/v) ELUGENT Rengøringsmiddel og 50 % (v/v) glycerol
10X reaktionsbuffer:
- 500 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 25 °C), 100 mM MgCl2 , 100 mM DTT, 10 mM ATP
Hæmning og inaktivering:
- Inhibitorer: metalchelatorer, SH-gruppemodificerende reagenser (8).
- Inaktiveres ved opvarmning ved 70 °C i 10 min.
Anbefalet til:
RNA 3'-ende mærkning med cytidin 3',5'-bis [alfa- 32P ] phosphat (1); Sammenføjning af RNA til RNA (2); Syntese af oligoribonukleotider og oligodeoxyribonukleotider (3, 4); Specifikke modifikationer af tRNA'er (5); Oligodeoxyribonukleotidligering til enkeltstrengede cDNA'er i 5 fod. RACE (hurtig amplifikation af cDNA-ender) (6); Stedspecifik generering af sammensatte primere til PCR (7)
Bemærk:
Den anbefalede BSA-koncentration i reaktionsblandingen er 0,1 mg/ml.
Specifications
Specifications
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Enzym | T4 RNA Ligase |
| Kompatibel buffer | 10X reaktionsbuffer |
| Mængde | 1.000 enheder |
| Produkttype | T4 RNA Ligase |