Få mere at vide
Thermo Scientific™ T4 Polynukleotidkinase (10 U/μ L)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
T4 polynukleotid kinase (T4 PNK) katalyserer overførslen af gamma-phosphat fra ATP til 5'-OH-gruppen af enkelt- og dobbeltstrengede DNA'er og RNA'er, oligonukleotider eller nukleosid 3'-monophosphater (fremreaktion). Reaktionen er reversibel. I nærværelse af ADP T4 Polynukleotidkinase udviser 5'-phosphatase-aktivitet og katalyserer udvekslingen af fosfatgrupper mellem 5'-P-oligo-polynukleotider og ATP (udvekslingsreaktion).
Enzymet er også en 3'-phosphatase.
- Aktiv i restriktionsenzym, RT og T4 DNA Ligase buffere.
- Kilde: E. coli -celler med et klonet pseT-gen fra bakteriofag T4
- Molekylvægt: Enzymet er en homotetramer. Den består af fire identiske underenheder på 28,9 kDa
- Fraværet af endo-, exodeoxyribonukleaser og ribonukleaser bekræftet ved passende kvalitetstest. Funktionelt testet til mærkning af 5ft.-termini af DNA
- E.coli -celler med et klonet pseT -gen af bakteriofag T4
- Enzymet er en homotetramer. Den består af fire identiske underenheder på 28,9 kDa
- En enhed af enzymet overfører 1nmol gamma-phosphat fra ATP til 5 ft.-OH DNA på 30 min. ved 37 °C
- Enzymaktivitet analyseres i følgende blanding: 100 mM Tris-HCl (pH 8,0), 10 mM MgCl2 , 5 mM DTT, 0,5 mM 5 ft.-OH DNA, 0,05 mM ATP og 0,1 MBq/ml [gamma- 33P ]-ATP
- Enzymet leveres i: 20mM Tris-HCl (pH 7,5), 25mM KCl, 0,1mM EDTA, 2mM DTT og 50% (v/v) glycerol
- 10X reaktionsbuffer A (til fremadrettet reaktion): 500 mM Tris-HCl (pH 7,6 ved 25 °C), 100 mM MgCl2 , 50 mM DTT, 1 mM spermidin
- 10X reaktionsbuffer B (til udvekslingsreaktion): 500 mM imidazol-HCl (pH 6,4 ved 25 °C), 180 mM MgCl2 , 50 mM DTT, 1 mM spermidin og 1 mM ADP
- 24 % PEG-opløsning: 24 % (vægt/volumen) polyethylenglycol 6000 Hæmning og inaktivering:
- Inhibitorer: metalchelatorer, fosfat- og ammoniumioner, KCl og NaCl i en koncentration højere end 50mM
- Inaktiveres ved opvarmning ved 75 °C i 10 min. eller ved tilsætning af EDTA
Anbefalet til:
Mærkning af 5 ft.-termini af nukleinsyrer (3, 4), der skal anvendes som prober til hybridisering, prober til transkriptkortlægning, markører til gelelektroforese, primere til DNA-sekventering, primere til PCR; 5 ft.-phosphorylering af oligonukleotid, PCR-produkter, andet DNA eller RNA før ligering; Fosforylering af PCR-primere; Påvisning af DNA-modifikation ved [32P]-eftermærkningsassay (5, 6); Fjernelse af 3ft.-phosphatgrupper (2)
Bemærk:
Polyethylenglycol (PEG) og spermidin forbedrer hastigheden og effektiviteten af phosphoryleringsreaktionen (7). PEG anvendes i udvekslingsreaktionsblandingen. Som T4 Polynukleotidkinase hæmmes af ammoniumioner, brug natriumacetat til at præcipitere DNA før phosphorylering (1, 2).
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Enzym | T4 Polynukleotidkinase |
| Kompatibel buffer | 10X reaktionsbuffer |
| Mængde | 500 U |
| Produkttype | T4 Polynukleotidkinase |