Få mere at vide
Thermo Scientific™ T4 Polynukleotidkinase (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10531061 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2500 U
500 U
Pakningsstørrelse:
2500 enheder
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10531061 2500 U 2500 enheder
10120670 500 U -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10531061 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EK0032
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
T4 polynukleotid kinase (T4 PNK) katalyserer overførslen af gamma-phosphat fra ATP til 5'-OH-gruppen af oligonukleotider, ss og dsDNA og RNA.
T4 polynukleotid kinase (T4 PNK) katalyserer overførslen af gamma-phosphat fra ATP til 5'-OH-gruppen af enkelt- og dobbeltstrengede DNA'er og RNA'er, oligonukleotider eller nukleosid 3'-monophosphater (fremreaktion). Reaktionen er reversibel. I nærværelse af ADP T4 Polynukleotidkinase udviser 5'-phosphatase-aktivitet og katalyserer udvekslingen af fosfatgrupper mellem 5'-P-oligo-polynukleotider og ATP (udvekslingsreaktion).
Enzymet er også en 3'-phosphatase.
  • Aktiv i restriktionsenzym, RT og T4 DNA Ligase buffere.
  • Kilde: E. coli -celler med et klonet pseT-gen fra bakteriofag T4
  • Molekylvægt: Enzymet er en homotetramer. Den består af fire identiske underenheder på 28,9 kDa
Kvalitetskontrol:
  • Fraværet af endo-, exodeoxyribonukleaser og ribonukleaser bekræftet ved passende kvalitetstest. Funktionelt testet til mærkning af 5ft.-termini af DNA
Kilde:
  • E.coli -celler med et klonet pseT -gen af bakteriofag T4
Molekylvægt:
  • Enzymet er en homotetramer. Den består af fire identiske underenheder på 28,9 kDa
Definition af aktivitetsenhed:
  • En enhed af enzymet overfører 1nmol gamma-phosphat fra ATP til 5 ft.-OH DNA på 30 min. ved 37 °C
  • Enzymaktivitet analyseres i følgende blanding: 100 mM Tris-HCl (pH 8,0), 10 mM MgCl2 , 5 mM DTT, 0,5 mM 5 ft.-OH DNA, 0,05 mM ATP og 0,1 MBq/ml [gamma- 33P ]-ATP
Opbevaringsbuffer:
  • Enzymet leveres i: 20mM Tris-HCl (pH 7,5), 25mM KCl, 0,1mM EDTA, 2mM DTT og 50% (v/v) glycerol
  • 10X reaktionsbuffer A (til fremadrettet reaktion): 500 mM Tris-HCl (pH 7,6 ved 25 °C), 100 mM MgCl2 , 50 mM DTT, 1 mM spermidin
  • 10X reaktionsbuffer B (til udvekslingsreaktion): 500 mM imidazol-HCl (pH 6,4 ved 25 °C), 180 mM MgCl2 , 50 mM DTT, 1 mM spermidin og 1 mM ADP
  • 24 % PEG-opløsning: 24 % (vægt/volumen) polyethylenglycol 6000
  • Hæmning og inaktivering:
    • Inhibitorer: metalchelatorer, fosfat- og ammoniumioner, KCl og NaCl i en koncentration højere end 50mM
    • Inaktiveres ved opvarmning ved 75 °C i 10 min. eller ved tilsætning af EDTA
    Anbefalet til:
    Mærkning af 5 ft.-termini af nukleinsyrer (3, 4), der skal anvendes som prober til hybridisering, prober til transkriptkortlægning, markører til gelelektroforese, primere til DNA-sekventering, primere til PCR; 5 ft.-phosphorylering af oligonukleotid, PCR-produkter, andet DNA eller RNA før ligering; Fosforylering af PCR-primere; Påvisning af DNA-modifikation ved [32P]-eftermærkningsassay (5, 6); Fjernelse af 3ft.-phosphatgrupper (2)
    Bemærk:
    Polyethylenglycol (PEG) og spermidin forbedrer hastigheden og effektiviteten af phosphoryleringsreaktionen (7). PEG anvendes i udvekslingsreaktionsblandingen. Som T4 Polynukleotidkinase hæmmes af ammoniumioner, brug natriumacetat til at præcipitere DNA før phosphorylering (1, 2).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Enzym T4 Polynukleotidkinase
Kompatibel buffer 10X reaktionsbuffer
Mængde 2500 U
Produkttype T4 Polynukleotidkinase