Få mere at vide
Thermo Scientific™ T4 DNA-polymerase (5 U/μ L)
Artikelnummer. p-4521340 Shop alle Thermo Scientific produkter
Inkluderer:
1 ml 5X reaktionsbuffer
2 x 1 ml 5X reaktionsbuffer
Pakningsstørrelse:
100 enheder
500 enheder
Artikelnummer. 10680281
Brand: Thermo Scientific™ EP0061
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Sikre nøjagtighed i DNA-syntese med skabelonafhængig T4 DNA-polymerase, der katalyserer 5'-3'-syntesen fra primet enkeltstrenget DNA.
T4 DNA-polymerase, en skabelonafhængig DNA-polymerase, katalyserer 5'-3'-syntese fra primet enkeltstrenget DNA. Enzymet har en 3'-5' exonukleaseaktivitet, men mangler 5'-3' exonukleaseaktivitet.
Højdepunkter
  • Stærkere 3'-5' exonukleaseaktivitet på enkeltstrenget end på dobbeltstrenget DNA og større (mere end 200 gange) end DNA polymerase I, E. coli og Klenow fragment
  • Aktiv i Thermo Scientific restriktionsenzym, PCR, RT og T4 DNA Ligase buffere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Polymerase T4 DNA polymerase
Mængde 100 U
Inkluderer 1 ml 5X reaktionsbuffer