Få mere at vide
Thermo Scientific™ T4 DNA-polymerase (5 U/μ L)
Artikelnummer. 10531051 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 U
500 U
Pakningsstørrelse:
100 enheder
500 enheder
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10531051 500 U 500 enheder
10680281 100 U 100 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10531051 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EP0062
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Sikre nøjagtighed i DNA-syntese med skabelonafhængig T4 DNA-polymerase, der katalyserer 5'-3'-syntesen fra primet enkeltstrenget DNA.
T4 DNA-polymerase, en skabelonafhængig DNA-polymerase, katalyserer 5'-3'-syntese fra primet enkeltstrenget DNA. Enzymet har en 3'-5' exonukleaseaktivitet, men mangler 5'-3' exonukleaseaktivitet.
Højdepunkter
  • Stærkere 3'-5' exonukleaseaktivitet på enkeltstrenget end på dobbeltstrenget DNA og større (mere end 200 gange) end DNA-polymerase I-, E. coli- og Klenow-fragmenter
  • Aktiv i Thermo Scientific restriktionsenzym-, PCR-, RT- og T4 DNA-ligasebuffere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 U/μl
Polymerase T4 DNA polymerase
Mængde 500 U
Inkluderer 2 x 1 ml 5X reaktionsbuffer