Få mere at vide
Thermo Scientific™ T3 RNA polymerase, HC (≥ 100 U/μ L)
Artikelnummer. 10680101 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10.000 enheder
Pakningsstørrelse:
10000 enheder
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10680101 10.000 enheder 10000 enheder
1 options
Artikelnummer. 10680101 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EP0103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1334.00 DKK
    1293.65 DKK / Pakke med 10000
    Spare 40.35 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Thermo Scientific™ Fermentas T3 RNA-polymerase er en DNA-afhængig RNA-polymerase med streng specificitet for dens dobbeltstrengede promotor.
Thermo Scientific™ Fermentas Bacteriophage T3 RNA-polymerase er DNA-afhængig RNA-polymerase med streng specificitet for deres respektive dobbeltstrengede promotorer.
Det katalyserer 5'≥ 3'-syntese af RNA på enten enkeltstrenget DNA eller dobbeltstrenget DNA nedstrøms for dets promotor.
  • Inkorporerer modificerede nukleotider (f.eks. aminoallyl-, biotin-, fluorescein-, digoxigenin-mærkede nukleotider)
Anbefalet til:
Syntese af umærket og mærket RNA, der kan bruges: til hybridisering (1), in vitro RNA-translation (2); som aRNA (3), siRNA (4), substrat i RNase-beskyttelsesassays (5), skabelon til genomisk DNA-sekventering.
Bemærk:
Konsensus-promotorsekvenser: AATTAACCCTCACTAAA G GGAGA –T3 TAATACGACTCACTATA G GGAGA –T7 ATTTAGGTGACACTATA G AAGNG –SP6 Positionen med fed skrift (+1) angiver det første nukleotid, der er inkorporeret i RNA under transkription. Kun baser i denne position til og med +3 er kritiske for transkription, og de skal være henholdsvis en G- og en purinbase (9).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Polymerase T3 RNA polymerase
Mængde 10.000 enheder
Koncentration 200 U/μL