Description
Thermo Scientific Transcription Promoter Sequencing Primere er enkeltstrengede oligonukleotider med 5'- og 3'-hydroxyl-ender. Primerne er komplementære til T3 RNA-polymerase-promotorregion og leveres som 10μ M vandige opløsninger.
Ansøgninger
• Sekventering af DNA-fragmenter placeret nedstrøms fra T3 RNA-polymerase-promotorsekvens i almindelige kloningsvektorer, såsom pTZ19R (kat.nr. SD0141), pTZ57R og pBluescript II
promotersekvens 5'-d (GCGCGAAATTAACCCTCACTAAAG)-3'
Relaterede produkter SP6 promotor Sequencing
Primer, 18-mer (SO116)
T3 promotor Sequencing Primer, 17-mer (SO119)
SP6 promotor Sequencing Primer, 24-mer (SO117)
T7 promotor Sequencing Primer, 20-mer (SO118)
Noter
• Primere kan ikke anvendes til visse plasmider, der indeholder trunkerede, men stadig fuldt funktionelle promotorer
• Primere er ikke phosphorylerede
Specifications
Specifications
| Promotor | SP6, T3, T7 |
| Produkttype | Sekvenseringsprimer |
| Indhold og opbevaring | T3 promoter Sequencing Primer, 24-mer, 10μ M (42μ L) Opbevar kl– 20 °C. |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Koncentration | 10μ M |
| Primer | T3 |
| Mængde | 10μ M, 42μ L |
| Til brug med (applikation) | Sequencing |
| Form | Væske |