Få mere at vide
Thermo Scientific™ T3 promotor Sequencing Primer, 17-mer
Artikelnummer. 10420290 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10μ M, 60μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10420290 10μ M, 60μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10420290 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SO119
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Thermo Scientific Transcription Promoter Sequencing Primere er enkeltstrengede oligonukleotider med 5'- og 3'-hydroxyl-ender.
Thermo Scientific Transcription Promoter Sequencing Primere er enkeltstrengede oligonukleotider med 5'- og 3'-hydroxyl-ender. Primerne er komplementære til T3 RNA Polymearse promotorregion og leveres som 10μ M vandige opløsninger.
Ansøgninger
• Sekventering af DNA-fragmenter placeret nedstrøms fra T3 RNA-polymerase-promotorsekvens i almindelige kloningsvektorer, såsom pTZ19R (kat.nr. SD0141), pTZ57R og pBluescript II
Promotorsekvens 5'-d (ATTAACCCTCACTAAAG)-3'
Relaterede produkter
T3 promotor Sequencing Primer, 24-mer (SO120)
T7 promotor Sequencing Primer, 20-mer (SO118)
SP6 promotor Sequencing Primer, 18-mer (SO116)
SP6 promotor Sequencing Primer, 24-mer (SO117)
Noter
• Primere kan ikke anvendes til visse plasmider, der indeholder trunkerede, men stadig fuldt funktionelle promotorer
• Primere er ikke phosphorylerede
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Promotor SP6, T3, T7
Produkttype Sekvenseringsprimer
Indhold og opbevaring T3 promoter Sequencing Primer, 17-mer, 10μ M (60μ L)
Opbevar kl– 20 °C.
Forsendelsestilstand Tøris
Koncentration 10μ M
Primer T3
Mængde 10μ M, 60μ L
Vektor pTZ19R, pTZ57R, pBluescript II
Til brug med (applikation) Sequencing
Form Væske