Få mere at vide
Thermo Scientific™ SspI (10 U/μ L)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Lambda-DNA fordøjet med SspI, 1% agarose, 20 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
3'...TTA▵ TA A...5'
Betingelser for 100 % aktivitet
- 1X buffer G: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2, 50 mM NaCl og 0,1 mg/ml BSA. Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer
- SspI leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning
- Efter 10 gange overfordøjelse med SspI, kan mere end 90% af DNA-fragmenterne ligeres og genkkæres
Methyleringseffekter
- Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
- Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
- CpG: overlapper aldrig— ingen effekt
- EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
- EcoBI: kan overlappe hinanden— ingen effekt
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA
- Minimum 5 enheder af enzymet er påkrævet for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
Bemærk:
Mere end 10 gange overfordøjelse med SspI kan resultere i stjerneaktivitet.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Methyleringsfølsomhed | Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom |
| Enzym | Ssp I |
| Kompatibel buffer | 10X buffer G |
| Følsom over for varmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Type IIS RE | Nej |
| Mængde | 500 U |
| Produkttype | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionel kloning |