Få mere at vide
Thermo Scientific™ SsiI (AciI) (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10151220 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
200 enheder
Pakningsstørrelse:
200 enheder
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10151220 200 enheder 200 enheder
1 options
Artikelnummer. 10151220 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ER1791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    918.00 DKK
    890.65 DKK / Pakke med 200
    Spare 27.35 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Skær ved CCGC(-3/-1)^-steder med SsiI (AciI) restriktionsenzym, som fungerer bedst ved 37 C °i O-buffer (Isoschizomerer: AciI, BspACI).
Lambda DNA fordøjet med SsiI (Acil), 2% agarose, 516 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
  • Overlegen kvalitet - streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
  • Praktisk farvekodet Five Buffer System
  • Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
  • BSA forblandet i reaktionsbuffere
  • Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom
Enzym SsiI (AciI)
Kompatibel buffer 10X buffer O
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 200 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning