Få mere at vide
Thermo Scientific™ SP6 promotor Sequencing Primer, 18-mer
Artikelnummer. 10100950 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10μ M, 56μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10100950 10μ M, 56μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10100950 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SO116
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Thermo Scientific Transcription Promoter Sequencing Primere er enkeltstrengede oligonukleotider med 5'- og 3'-hydroxyl-ender.
Thermo Scientific Transcription Promoter Sequencing Primere er enkeltstrengede oligonukleotider med 5'- og 3'-hydroxyl-ender. SP6 Promoter Sequencing Primer, 18-mer er komplementær til SP6 RNA Polymerase promotorregionen og leveres som 10μ M vandige opløsninger.
Ansøgninger
• Sekventering af DNA-fragmenter placeret nedstrøms for SP6 RNA-polymerase-promotorsekvensen i almindelige kloningsvektorer, såsom pTZ19R (Kat. Nr. SD0141), pTZ57R og pBluescript II
Promoter Sequence 5'-d (ATTTAGGTGACACTATAG)-3'
Relaterede produkter SP6 promotor
Sequencing Primer, 24-mer (SO117)
T7 promotor Sequencing Primer, 20-mer (SO118)
T3 promotor Sequencing Primer, 17-mer (SO119)
T3 promotor Sequencing Primer, 24-mer (SO120)
Noter
• Primere kan ikke anvendes til visse plasmider, der indeholder trunkerede, men stadig fuldt funktionelle promotorer
• Primere er ikke phosphorylerede
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Promotor SP6, T3, T7
Produkttype Sekvenseringsprimer
Indhold og opbevaring SP6 promotor Sequencing Primer, 18-mer, 10μ M (56μ L)
Opbevar kl– 20 °C.
Forsendelsestilstand Tøris
Koncentration 10μ M
Primer SP6
Mængde 10μ M, 56μ L
Vektor pTZ19R, pTZ57R, pBluescript II
Til brug med (applikation) Sequencing
Form Væske