Få mere at vide
Thermo Scientific™ SgsI (AscI) (10 U/μ L)
Artikelnummer. p-4522110 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1.500 enheder
300 enheder
Pakningsstørrelse:
1500 enheder
300 enheder
Artikelnummer. 10715651
Brand: Thermo Scientific™ ER1891
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
SgsI (AscI) restriktionsenzymet genkender GG^CGCGCC-steder og skærer bedst ved 37 °C i Tango-buffer (Isoschizomerer: AscI, PalAI).
Lambda DNA fordøjet med SgsI (AscI), 0,7% agarose, 2 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
  • Overlegen kvalitet - streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
  • Praktisk farvekodet Five Buffer System
  • Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
  • BSA forblandet i reaktionsbuffere
  • Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom
Enzym SgsI (AscI)
Kompatibel buffer 10X Buffer Tango
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 300 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning