Beskrivelse
Lambda-DNA fordøjet med Scal, 0,7% agarose, 5 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
3'...TCA▵ TG A...5'
Betingelser for 100 % aktivitet
- 1X Buffer ScaI: 10 mM Bis-Tris Propan-HCl (pH 6,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2 , 100 mM KCl og 0,1 mg/ml BSA
- Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer
- ScaI leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 25 °C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,5 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning
- Efter 50 gange overfordøjelse med ScaI kan mere end 80 % af DNA-fragmenterne ligeres, og mere end 90 % af disse kan genklippes
Methyleringseffekter
- Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
- Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
- CpG: overlapper aldrig— ingen effekt
- EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
- EcoBI: kan overlappe hinanden— blokeret
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA
- Minimum 20 enheder af enzymet er nødvendige for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
Bemærk:
Forhold med lavt saltindhold, høj enzymkoncentration, glycerolkoncentration> 5 % eller pH> 8.0 kan resultere i stjerneaktivitet. Supercoilede plasmider kan kræve op til 20 gange mere Scal for fuldstændig fordøjelse end lineært DNA.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Methyleringsfølsomhed | Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom |
| Enzym | Sca I |
| Kompatibel buffer | Unik buffer (10X Buffer ScaI) |
| Følsom over for varmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Type IIS RE | Nej |
| Mængde | 1.000 enheder |
| Produkttype | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionel kloning |