Få mere at vide
Thermo Scientific™ SatI (Fnu4HI) (10 U/μ L)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Lambda DNA fordøjet med SatI (Fnu4HI), 1,4% agarose, 380 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
3'...CGN▵ C G...5'
Betingelser for 100 % aktivitet
- 1X buffer G: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2, 50 mM NaCl og 0,1 mg/ml BSA
- Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer
- SatI leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning
- Efter 50 gange overfordøjelse med SatI kan mere end 60% af DNA-fragmenterne ligeres i en reaktionsblanding indeholdende 10-30U T4 DNA Ligase/1 μg fragmenter og 10% PEG
- Mere end 90 % af disse kan skæres om
Methyleringseffekter
- Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
- Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
- CpG: kan overlappe hinanden— blokeret
- EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
- EcoBI: overlapper aldrig— ingen effekt
Kompatible ender
- GC^SGC— BcnI, Bme1390I
- GC^WGC— Mval, Bme1390I
Bemærk:
Mindst to kopier af SatI (Fnu4HI) genkendelsessted er påkrævet for effektiv spaltning.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Methyleringsfølsomhed | CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom |
| Enzym | SatI (Fnu4HI) |
| Kompatibel buffer | 10X buffer G |
| Følsom over for varmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Type IIS RE | Nej |
| Mængde | 1.000 enheder |
| Produkttype | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionel kloning |