Få mere at vide
Thermo Scientific™ SatI (Fnu4HI) (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10558170 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1.000 enheder
200 enheder
Pakningsstørrelse:
1000 enheder
200 enheder
Artikelnummer. 10558170
Brand: Thermo Scientific™ ER1641
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
SatI (Fnu4HI) restriktionsenzymet genkender GC^NGC-steder og skærer bedst ved 37 °C i G-buffer (isoschizomerer: Fnu4HI, Fsp4HI, ItaI).
Lambda DNA fordøjet med SatI (Fnu4HI), 1,4% agarose, 380 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...GC▵ NG C...3'
3'...CGN▵ C G...5'
Betingelser for 100 % aktivitet
  • 1X buffer G: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2, 50 mM NaCl og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer
  • SatI leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning
  • Efter 50 gange overfordøjelse med SatI kan mere end 60% af DNA-fragmenterne ligeres i en reaktionsblanding indeholdende 10-30U T4 DNA Ligase/1 μg fragmenter og 10% PEG
  • Mere end 90 % af disse kan skæres om
Methyleringseffekter
  • Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
  • Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
  • CpG: kan overlappe hinanden— blokeret
  • EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: overlapper aldrig— ingen effekt
Kompatible ender
  • GC^SGC— BcnI, Bme1390I
  • GC^WGC— Mval, Bme1390I
Bemærk:
Mindst to kopier af SatI (Fnu4HI) genkendelsessted er påkrævet for effektiv spaltning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom
Enzym SatI (Fnu4HI)
Kompatibel buffer 10X buffer G
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 200 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning