Få mere at vide
Thermo Scientific™ S1 Nuclease (100 U/μ L)
Artikelnummer. 10529310 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10.000 enheder
Pakningsstørrelse:
10000 enheder
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10529310 10.000 enheder 10000 enheder
1 options
Artikelnummer. 10529310 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EN0321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    448.00 DKK
    371.65 DKK / Pakke med 10000
    Spare 76.35 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Nedbryd enkeltstrenget DNA og RNA med denne endonuklease.
S1 Nuclease nedbryder enkeltstrengede nukleinsyrer og frigiver 5'-phosphoryl mono- eller oligonukleotider. Det er fem gange mere aktivt på DNA end på RNA. S1-nuklease spalter også dsDNA i den enkeltstrengede region forårsaget af et hak, mellemrum, mismatch eller loop. S1-nuklease udviser 3'-phosphomonoesteraseaktivitet.
Enzymet er et glykoprotein med et kulhydratindhold på 18%.
  • Kilde: Aspergillus oryzae
  • Molekylvægt: 29 kDa monomer
Kvalitetskontrol:
  • Fraværet af kontaminerende dobbeltstrenget DNA-specifik nukleaseaktivitet bekræftet ved passende kvalitetstest
  • Funktionelt testet for generering af ensrettede deletioner i DNA-fragmenter (sammen med Exonuclease III)
Kilde:
  • Aspergillus oryzae
Molekylvægt:
  • 29 kDa monomer
Definition af aktivitetsenhed:
  • En enhed af enzymet producerer μ1 g syreopløselige deoxyribonukleotider på 1 min. ved 37 °C
  • Enzymaktivitet analyseres i følgende blanding: 30 mM natriumacetat (pH 4,5), 50 mM NaCl, 0,1 mM ZnCl2, 5 % (v/v) glycerol, 800 μg/ml varmedenatureret kalvethymus-DNA
Opbevaringsbuffer:
  • Enzymet leveres i: 20 mM Tris-HCl (pH 7,5), 50 mM NaCl, 0,1 mM ZnCl 2 og 50 % (v/v) glycerol
5X reaktionsbuffer:
  • 200 mM natriumacetat (pH 4,5 ved 25 °C), 1,5 M NaCl og 10 mM ZnS04
Hæmning og inaktivering:
  • Inhibitorer: metalchelatorer, PPi , Pi , 5'-ribonukleotider og deoxyribonukleotider
  • Inaktiveres ved opvarmning ved °70 C i 10 min. i nærværelse af EDTA
Anbefalet til:
Fjernelse af enkeltstrengede udhæng af DNA-fragmenter (2); S1-transkriptkortlægning (3, 4); Spaltning af hårnålesløkker; Oprettelse af ensrettede deletioner i DNA-fragmenter i forbindelse med Exonuclease III (5)
Bemærk:
S1 Nuclease kan introducere brud i dobbeltstrenget DNA, RNA og DNA/RNA hybrider ved høje enzym- og lave saltkoncentrationer (6).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 100 U/μ L
Enzym Nuklease
Kompatibel buffer Opbevaringsbuffer, 5X reaktionsbuffer
Mængde 10.000 enheder
Produkttype S1 Nuclease