Få mere at vide
Thermo Scientific™ RNase T1 (1000 U/μ L)
Artikelnummer. p-4521358 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100.000 enheder
500.000 enheder
Pakningsstørrelse:
100000 enheder
500000 enheder
Artikelnummer. 10314820
Brand: Thermo Scientific™ EN0541
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
RNase T1 er en endoribonuklease, der specifikt nedbryder enkeltstrenget RNA ved G-rester.
Thermo Scientific RNAse T1 er en endoribonuklease, der specifikt nedbryder enkeltstrenget RNA ved G-rester (se figur 1 i understøttende data). Det spalter phosphodiesterbindingen mellem 3'-guanylresten og 5'-OH-resten af tilstødende nukleotider med dannelse af tilsvarende mellemprodukt 2',3'-cyklisk fosfat. Reaktionsprodukterne er 3'-GMP og oligonukleotider med en terminal 3'-GMP.
RNAse T1 kræver ikke metalioner for aktivitet.
Applikationer
  • Fjernelse af RNA fra DNA-præparater
  • RNA-sekventering
  • Ribonukleasebeskyttelsesassays. Anvendes sammen med RNase A
  • Fjernelse af RNA fra rekombinante proteinpræparater
  • Bestemmelse af niveauet af RNA-transkripter syntetiseret in vitro fra DNA-skabeloner indeholdende en G-løs kassette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1000 U/μ L
Enzym RNase
Mængde 100.000 enheder
Produkttype RNase T1