Få mere at vide
Thermo Scientific™ RNase T1 (1000 U/μ L)
Artikelnummer. 10621621 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100.000 enheder
500.000 enheder
Pakningsstørrelse:
100000 enheder
500000 enheder
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10621621 500.000 enheder 500000 enheder
10314820 100.000 enheder 100000 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10621621 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EN0542
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
RNase T1 er en endoribonuklease, der specifikt nedbryder enkeltstrenget RNA ved G-rester.
Thermo Scientific RNAse T1 er en endoribonuklease, der specifikt nedbryder enkeltstrenget RNA ved G-rester (se figur 1 i understøttende data). Det spalter phosphodiesterbindingen mellem 3'-guanylresten og 5'-OH-resten af tilstødende nukleotider med dannelse af tilsvarende mellemprodukt 2',3'-cyklisk fosfat. Reaktionsprodukterne er 3'-GMP og oligonukleotider med en terminal 3'-GMP.
RNAse T1 kræver ikke metalioner for aktivitet.
Applikationer
  • Fjernelse af RNA fra DNA-præparater
  • RNA-sekventering
  • Ribonukleasebeskyttelsesassays. Anvendes sammen med RNase A
  • Fjernelse af RNA fra rekombinante proteinpræparater
  • Bestemmelse af niveauet af RNA-transkripter syntetiseret in vitro fra DNA-skabeloner indeholdende en G-løs kassette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1000 U/μ L
Enzym RNase
Mængde 500.000 enheder
Produkttype RNase T1