Få mere at vide
Thermo Scientific™ RNase I (10 U/μ L)
Artikelnummer. p-4521367 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1.000 enheder
5.000 enheder
Pakningsstørrelse:
5000 enheder
Artikelnummer. 10568930
Brand: Thermo Scientific™ EN0601
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Ribonuklease I (RNase I) er en endoribonuklease, der hydrolyserer enkeltstrenget RNA til nukleosid 3'-monophosphater.
Ribonuklease I (RNase I), en endoribonuklease, hydrolyserer fortrinsvis enkeltstrenget RNA til nukleosid 3'-monophosphater via nukleosid 2', 3'-cykliske monophosphat mellemprodukter.
Enzymet kræver ingen metalioner for aktivitet.
Højdepunkter
  • Stabil og aktiv under en lang række reaktionsbetingelser
  • Kan varmeinaktiveres på 30 minutter ved 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Enzym RNase
Mængde 1.000 enheder
Produkttype RNase I