Få mere at vide
Thermo Scientific™ RNase I (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10374290 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1.000 enheder
5.000 enheder
Pakningsstørrelse:
5000 enheder
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10374290 5.000 enheder 5000 enheder
10568930 1.000 enheder -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10374290 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EN0602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3745.00 DKK
    3407.65 DKK / 5000 enheder
    Spare 337.35 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ribonuklease I (RNase I) er en endoribonuklease, der hydrolyserer enkeltstrenget RNA til nukleosid 3'-monophosphater.
Ribonuklease I (RNase I), en endoribonuklease, hydrolyserer fortrinsvis enkeltstrenget RNA til nukleosid 3'-monophosphater via nukleosid 2', 3'-cykliske monophosphat mellemprodukter.
Enzymet kræver ingen metalioner for aktivitet.
Højdepunkter
  • Stabil og aktiv under en lang række reaktionsbetingelser
  • Kan varmeinaktiveres på 30 minutter ved 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Enzym RNase
Mængde 5.000 enheder
Produkttype RNase I